Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Optimisé pour la croissance des cellules CHO et dérivées.
Marque: Cytiva SH30066.03IR30-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alternative plus économique au SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
- Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
Spécification
Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG | |
États-Unis | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Irradié (30 à 45 doses) | |
≤10 UE/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspecté par l’USDA |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Liquide | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis) > Irradié (30 à 45 doses) ; 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu