Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- Alternative plus économique au SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
- Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
Specifications
Specifications
| Dosages supplémentaires | Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG. |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Traitement | Irradié, (25 à 40 doses) |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Concentration en endotoxines | le; 10 EU/ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction