Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Code produit. 14850841
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 14850841
Marque: Cytiva SH30066.03IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimisé pour la croissance des cellules CHO et dérivées.
  • Alternative plus économique au SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit FBS Replacement Serum
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Traitement Irradié
Testé pour Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Inactivé par la chaleur No
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Typically less than 2 μg/mL
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté No
Tests de sécurité USDA inclus USDA Inspected