Learn More
Cytiva Sérum Fetal Clone I HyClone™
HyClone™ FetalClone™ I est une alternative au sérum de veau fœtal optimisée pour la croissance des hybridomes avec des niveaux d’IgG comparables à ceux trouvés dans le SVF.
Marque:  Cytiva SH30080.03IR
Code produit. 12359832
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
États-Unis
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
USDA Inspected
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
FetalClone I Serum (U.S.) Irradiated
FBS Replacement Serum
Stérile
Irradiated
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dl
No
Nom du produit
Cytiva Sérum Fetal Clone I HyClone™ > Quantity: 500mL; Processing: Irradiated