Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), standard
Complétez la croissance de culture cellulaire grâce au sérum de bovin fœtal (SVF) standard Cytiva HyClone™ de qualité de culture cellulaire provenant des États-Unis
Marque: Cytiva SH30088.03
441.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Favorisez la croissance des cultures cellulaires
- Qualité standard
- Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
Spécification
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lacticodéshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Aucun | |
À titre informatif uniquement | |
À titre informatif uniquement | |
Inspecté par l’USDA |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Sérum de veau fœtal standard, provenance des États-Unis | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Étalon | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Non |