Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), analysé pour cellules souches mésenchymateuses humaines (ES)
Augmentez la croissance des cellules souches mésenchymateuses humaines
Marque: Cytiva SH30070.03M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélectionné parmi nos SVF définis supérieurs
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm (0,04 μm) de taille de pores
- Endotoxine :≤10 UE/ml ; hémoglobine ≤10 mg/dl
Spécification
1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
États-Unis | |
500 ml | |
Sequential-filtered, 40 nm | |
Néant | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 EU/ml | |
USDA Inspected |
Certifié par l’EMEA | |
Sérum de veau fœtal analysé pour les cellules souches mésenchymateuses humaines, provenant des États-Unis | |
Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses humaines | |
Stérile | |
Défini, testé pour spécialités | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |