Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), analysé pour cellules souches embryonnaires (ES)
Améliorez la croissance des cellules à l’aide de sérum de veau fœtal (SVF) analysé pour cellules souches embryonnaires (ES) HyClone™ en provenance des États-Unis, filtré à l’aide de filtres en série de 40 nm de taille des pores et testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et un grand nombre d’autres dosages biochimiques.
Marque: Cytiva SH30070.03EH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm (0,04 μm) de taille de pores
- Endotoxine : ≤ 10 UE/ml ; hémoglobine ≤10 mg/dl
Spécification
1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores. | |
Inactivé par la chaleur | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Certifié par l’EMEA | |
Sérum de veau fœtal testé pour les cellules souches embryonnaires, provenant des États-Unis, inactivé par la chaleur | |
Testé pour cellules souches embryonnaires | |
Stérile | |
Défini, testé pour spécialités | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Oui | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), analysé pour cellules souches embryonnaires (ES) > Inactivé par la chaleur ; 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu