Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Marca: Cytiva SH30079.03IR25-40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
- Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
- Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
- Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
- Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
- La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
- La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
Specifica
Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1 | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Dialysé | |
Stérile | |
Filtré pour spécialités | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV | |
Non | |
Non |
Certifié par l’EMEA | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Irradié par rayons gamma (25 à 40 doses) | |
le; 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto