Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Marque: Cytiva SH30079.03IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
- Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
- Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
- Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
- Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
- La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
- La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
Spécification
1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
États-Unis | |
500 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Gamma Irradiated | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 10 mg/dl | |
USDA Inspected |
EMEA Certified | |
Dialyzed Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated | |
Dialyzed | |
Stérile | |
Specialty filtered | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
No | |
No |