Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Marque:  Cytiva SH30079.02
152.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11521841
  • 169.00€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
  • Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
  • Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
  • Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
  • La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
  • La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C.Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
États-Unis
100 mL
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Néant
≤ 10 EU/ml
≤ 10 mg/dl
Inspecté par l’USDA
Certifié par l’EMEA
Sérum de veau fœtal dialysé, provenance des États-Unis, aucun
Dialysé
Stérile
Filtré pour spécialités
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus