Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Marque: Cytiva SH30079.02HI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
- Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
- Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
- Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
- Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
- La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
- La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
Spécification
1, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, vitamine D 25-dihydroxy, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactates déshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Coefficient de saturation, Albumine, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Phosphatase alcaline, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéine totale, Triglycérides, Vitamine C, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote de l’urée sanguine | |
Sérum de veau fœtal dialysé, provenance des États-Unis, inactivé par la chaleur | |
Dialysé | |
100 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Inactivé par la chaleur | |
le; 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Filtré pour spécialités | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Oui | |
Non |