Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini
Code produit. 12389782
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié (30 à 45 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 12389782
Marque: Cytiva SH30070.02HI
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
  • Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
  • Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
  • Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Progestérone, Insuline, Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides, Gamma globuline, Phospholipides, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate,Vitamine C, vitamine D 1,25-dihydroxy, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Phosphore inorganique, Sélénium, Sodium, Potassium, calcium, Chlorure, Magnésium, Glucose, Cuivre, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 40 nm
Qualité Défini
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA