Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié aux rayons gamma, 25 à 40 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
- Traité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance
- Ce sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement
- L’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes
- D’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Vitamine D dihydroxy 25, 17 Bêta Œstradiol, Albumine, Phosphatase alcaline |
| Certifications/Conformité | Certifié par l’EMEA |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de spécialité | Filtré au charbon/dextrane |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Qualité | Filtré pour spécialités |
| Traitement | Irradié aux rayons gamma, 25 à 40 doses |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction