Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Code produit. 12339782
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié aux rayons gamma, 25 à 40 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 12339782
Marque: Cytiva SH30068.03IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Augmentez la croissance des cellules à l’aide du sérum de veau fœtal (SVF) traité au charbon/dextrane HyClone™ d’origine américaine, contenant des niveaux réduits de nombreuses hormones et facteurs de croissance.
  • Traité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance
  • Ce sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement
  • L’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes
  • D’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcitonin, Calcium, Carotene, Chloride, Corticosterone, Cortisol, Creatinine, Estrone, Folate, FSH, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Lactate Dehydrogenase, LH, Niacin, Potassium, Progesterone, Retinol, SGOT, SGPT, Sodium, T3, T4, Testosterone, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, TSH, Vitamin C
Certifications/Conformité EMEA Certified
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Description Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated
Pays d’origine États-Unis
Type de spécialité Charcoal/Dextran filtered
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Qualité Specialty filtered
Traitement Stérilisation par rayons gamma
Testé pour Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Mycoplasme détecté No
Tests de sécurité USDA inclus USDA Inspected
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 2.1% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 2.1% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.