Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Code produit. 12319782
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié aux rayons gamma, 25 à 40 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 12319782
Marque: Cytiva SH30068.02HI
Augmentez la croissance des cellules à l’aide du sérum de veau fœtal (SVF) traité au charbon/dextrane HyClone™ d’origine américaine, contenant des niveaux réduits de nombreuses hormones et facteurs de croissance.
liTraité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance/liliCe sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement/liliL’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes/liliD’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum/liliFiltré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores/liliAvant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons/li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires 1, Azote de l’urée sanguine, Calcitonine, Calcium, Carotène, Chlorure, Corticostérone, Cortisol, Créatinine, Estrone, Folate, Vitamine D 25-dihydroxy, FSH, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Lactates déshydrogénase, LH, Niacine, Potassium, Progestérone, 17 Bêta œstradiol, Rétinol, SGOT, SGPT, Sodium, T3, T4, Testostérone, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéine totale, Albumine, TSH, Vitamine C, Phosphatase alcaline, B1,B12,B2,B6, Biotine
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Description Sérum de veau fœtal traité au charbon/dextrane, provenant des États-Unis, inactivé par la chaleur
Pays d’origine États-Unis
Type de spécialité Filtré au charbon/dextrane
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Qualité Filtré pour spécialités
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 2.1% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 2.1% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.