Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit. 12654217
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 35 doses)
Irradié (30 à 40 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
1000mL
1L
500mL
Code produit. 12654217
Marque: Cytiva SH30406.03
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ d’origine néo-zélandaise.
  • Le sérum de veau fœtal (SVF) caractérisé HyClone provenant de Nouvelle-Zélande est soigneusement recueilli, traité et filtré dans notre propre établissement néo-zélandais.
  • L’immensité de l’océan Pacifique a protégé la Nouvelle-Zélande de nombreuses influences extérieures, à la fois géographiquement et biologiquement.
  • L’un des avantages de cet isolement est que la Nouvelle-Zélande affiche le plus petit nombre de maladies bovines signalées dans le monde, ce qui fait du SVF caractérisé d’origine néo-zélandaise un excellent sérum bovin car il offre une plus grande sécurité.
  • Le SVF caractérisé, de provenance néo-zélandaise, est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactate déshydrogénase, TIBC, SGPT, coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, 1,25 dihydroxy vitamine D, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine
Contenu et stockage Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Solution
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 1 L
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Qualité Caractérisé
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 20 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Oui