Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Améliorez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ d’origine néo-zélandaise.
Marque:  Cytiva SH30406.03IR
Code produit. 12624247
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le sérum de veau fœtal (SVF) caractérisé HyClone provenant de Nouvelle-Zélande est soigneusement recueilli, traité et filtré dans notre propre établissement néo-zélandais.
  • L’immensité de l’océan Pacifique a protégé la Nouvelle-Zélande de nombreuses influences extérieures, à la fois géographiquement et biologiquement.
  • L’un des avantages de cet isolement est que la Nouvelle-Zélande affiche le plus petit nombre de maladies bovines signalées dans le monde, ce qui fait du SVF caractérisé d’origine néo-zélandaise un excellent sérum bovin car il offre une plus grande sécurité.
  • Le SVF caractérisé, de provenance néo-zélandaise, est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactate déshydrogénase, TIBC, SGPT, coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, 1,25 dihydroxy vitamine D, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine
Nouvelle-Zélande
Sérum de veau fœtal
Stérile
Caractérisé
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Non
HyClone™
Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C
Solution
1 L
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Irradiés
≤ 20 EU/ml
≤ 25 mg/dl
Oui
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Nouvelle-Zélande) > Irradié ; 1 L