Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Australie)
Le FBS irradié caractérisé est comparable au FBS de la plus haute qualité d’autres fournisseurs, à un prix cependant inférieur au FBS défini.
Marque: Cytiva SH30084.04IR30-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtré par 3 filtres séquentiels de 0,1 μm de taille de pores
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Glucose, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Gamma globuline, IgG, pH, Osmolalité | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Liquide | |
1 L | |
Stérilisé par filtration à l’aide de la véritable technologie de bassin grâce à trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Irradié (30 à 45 doses) | |
Non | |
Oui |
AQIS | |
Australie | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Caractérisé | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
HyClone™ |