Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Australie)
Code produit. 11950958
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 mL
1 L
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Inactivé par la chaleur, Irradié (30 à 45 doses)
Irradié (25 à 35 doses)
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11950958
Marque: Cytiva SH30084.03HI
Le FBS irradié caractérisé est comparable au FBS de la plus haute qualité d’autres fournisseurs, à un prix cependant inférieur au FBS défini.
  • Filtré par 3 filtres séquentiels de 0,1 μm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AQIS
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine Australie
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA