Learn More
Cytiva Saline tamponnée au phosphate de Dulbecco HyClone™, poudre
Marque: Cytiva SH30013.04
47.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Culture de cellules tampons avec solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (PBS) HyClone™, poudre.
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Poudre | |
Sans calcium, Sans magnésium |
2° à 8°C | |
Non stérile | |
50 L |