Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30081.FS
99.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21883" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01250kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, pyruvate de sodium | |
Glucose | |
6 x 500 mL |