Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30604.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Description
- Format: Liquid
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquid modified medium with sodium pyruvate and glucose; without phenol red, and L-glutamine; 500 mL bottle | |
DMEM Media | |
Glucose, Sodium Pyruvate | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Glutamine, No Phenol Red |