Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30285.01
18.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21883" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Milieu liquide avec glucose et pyruvate de sodium ; sans L-glutamine ; flacon de 500 ml | |
DMEM / glucose élevé avec pyruvate de sodium ; sans L-glutamine | |
Glucose, Pyruvate de sodium | |
500 mL |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans glutamine |