Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30285.FS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquid medium with glucose and sodium pyruvate; without L-glutamine; six 500 mL bottles | |
DMEM Media | |
Glucose, Sodium Pyruvate | |
6 x 500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquide | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Glutamine |