Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque:  Cytiva SH30243.LS
99.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21883" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10196223
  • 164.70€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001:2000
Milieu liquide modifié avec de la L-glutamine, du glucose et du HEPES ; sans pyruvate de sodium ; 6 x 1000 ml
DMEM / glucose élevé avec 4,0 mM de L-glutamine, avec pyruvate de sodium
Glutamine, Pyruvate de sodium
2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Liquide
Stérilisation par filtration 0,1 μm
6 x 1 000 ml