Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque:  Cytiva SH30285.LS
Code produit. 10004873
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001:2000
Liquid medium with glucose and sodium pyruvate; without L-glutamine; six 1000 mL bottle
DMEM/High glucose with sodium pyruvate; without L-glutamine
Glucose, Sodium Pyruvate
6 x 1000 mL
2° to 8°C, away from light
Liquide
0.1 μm Sterile-filtered
No Glutamine