Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à faible teneur en glucose
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Description
- Tous les composants des matières premières doivent passer des tests de contrôle de qualité stricts pour confirmer le niveau de qualité approprié
- Testé pour déterminer quels ingrédients (le cas échéant) sont d’origine animale ou s’ils ont été en contact avec des matières d’origine animale lors de la fabrication
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés à l’aide d’une eau purifiée de qualité industrielle et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM / glucose faible avec L-glutamine, pyruvate de sodium |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Avec additifs | Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium |
| Quantité | 1 000 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |