Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (originaire des États-Unis)
Enrichissez la croissance de culture cellulaire avec ce sérum américain collecté sur des troupeaux donneurs sélectionnés faisant l’objet de contrôles et de soins vétérinaires réguliers. Traçabilité complète à la source d’origine.
Marque: Cytiva SH30074.03IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les troupeaux donneurs reçoivent une alimentation enrichie leur assurant une nutrition appropriée et jeûnent préalablement au prélèvement sanguin pour réduire la concentration lipidique
- Pour effectuer le prélèvement sanguin, les chevaux sont isolés dans des installations fermées, spécialement équipées pour une collecte aseptique
- Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont systématiquement pratiqués sur chaque cheval
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie de pool véritable pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
Spécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores. | |
BVDV, Virus de la rage, Réovirus, Agents cytopathogènes |
500 mL | |
Irradiés | |
Non |