Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin
Soigneusement prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis faisant régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
115.00€ - 125.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Albumine |
---|---|
Pays d’origine | États-Unis |
Type de produit | Sérum équin |
Quantité | 1 L |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11516541
|
Cytiva
SH30074.04 |
1 L | Néant |
125.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17286936
|
Cytiva
SH30074.04IR |
1 L | Irradiated | N/A | |||||
Description
Prélèvement de sérum :- Du prélèvement au conditionnement final
- Chaque étape est documentée
- Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuellement en vigueur.
- Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse.
- Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
- Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité.
- Pools créés après filtration et avant emballage final.
- Qualité constante de la première à la dernière bouteille.
- Plus grande constance et moins de différences au sein d’un même lot.
Spécification
Albumine | |
Sérum équin | |
Stérile | |
Non |
États-Unis | |
1 L | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm | |
HyClone™ |