Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieux de culture
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, HEPES
Glutamine, HEPES, Pyruvate de sodium
HEPES
Sans additif:
Sans HEPES
Sans HEPES, No Phenol Red
Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Sans glutamine
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Description
- Système testé avec les sérums HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de qualité WFI et subissent une filtration stérile de 0,1 μm
- Différentes présentations de conditionnement, notamment les très pratiques paquets de six HyQPAK™
- Mélange de pièces égales de milieux F12 de DMEM et Ham
- La formulation associe une forte concentration de glucose, d’acides aminés et de vitamines du DMEM à une grande variété d’autres composants disponibles dans le F-12 de Ham
- Contient 17,5 mm de glucose et 0,5 mm de pyruvate de sodium
- Concentration : 2,5 mm de L-glutamine et 15 mm d’HEPES
- Disponible avec ou sans L-glutamine, rouge de phénol ou HEPES
- Disponibles en plusieurs tailles et configurations de liquide ou de poudre
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM/F12 1:1 Medium |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Sans HEPES, No Phenol Red |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° to 8°C, away from light |