Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
Marque: Cytiva SH30070.03HT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résultats des dosages pour plus de 50 composants, avec des tests supplémentaires disponibles
- Approvisionné et traité aux États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à l’origine
- Niveaux d’endotoxines ultra-faibles (≤ 10 UE/ml) pour réduire les risques liés à la recherche et à la production
- Le processus de filtration en série 40 nm supprime une charge virale de jusqu’à 8 logs
- Les traitements post-filtration tels que l’irradiation aux rayons γ et l’inactivé par la chaleur sont aussi disponibles
- Large dépistage viral selon 9 CFR 113.53
Spécification
États-Unis | |
500 mL | |
Défini | |
Virus-Testé selon la norme 9 CFR | |
≤ 10 UE/ml | |
HyClone™ |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores | |
Traité à la chaleur | |
500 mL | |
≤ 10 mg/dl |