Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
Marque:  Cytiva SH30070.03IH30-45
907.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16221082
  • 979.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Résultats des dosages pour plus de 50 composants, avec des tests supplémentaires disponibles
  • Approvisionné et traité aux États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à l’origine
  • Niveaux d’endotoxines ultra-faibles (≤ 10 UE/ml) pour réduire les risques liés à la recherche et à la production
  • Le processus de filtration en série 40 nm supprime une charge virale de jusqu’à 8 logs
  • Les traitements post-filtration tels que l’irradiation aux rayons γ et l’inactivé par la chaleur sont aussi disponibles
  • Large dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
États-Unis
500 mL
Défini
Virus-Testé selon la norme 9 CFR
≤ 10 UE/ml
HyClone™
Sérum de veau fœtal
Filtration séquentielle, 40 nm
Irradié (30 à 45 kGy)
500 mL
≤ 10 mg/dl