Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Code produit. 12369842
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradié, 30 à 45 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
Code produit. 12369842
Marque: Cytiva SH30087.03IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
  • Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
  • Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Description Gamma Irradiated; 500 mL; Quote basis
Type de produit Calf Bovine Serum
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated
Traitement Stérilisation par rayons gamma
Testé pour Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Supplémenté en fer Oui