Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
Marque: Cytiva SH30087.04IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
- Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
Spécification
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phosphorus, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Iron and naturally derived components | |
1000 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Gamma Irradiated Calf Serum | |
Calf Bovine Serum | |
Stérile | |
Gamma Irradiated |