Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ (origine néo-zélandaise)
Code produit. p-7145848
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Type de produit:
Sérum de veau Cosmic irradié aux rayons gamma, origine néo-zélandaise
Sérum de veau Cosmic, origine néo-zélandaise
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 12634227
Marque: Cytiva SH30413.03
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un sérum de veau enrichi en fer et facteurs favorisant la croissance d’un large éventail de types de cellules.
pTous les produits de sérum de veau néo-zélandais sont soigneusement recueillis, transformés et filtrés en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies bovines. Nous suivons les mêmes normes dans le traitement de notre sérum de veau qu’avec notre sérum de veau fœtal (SVF) afin d’offrir une qualité et une traçabilité excellentes. Le sérum de veau Cosmic, provenant de Nouvelle-Zélande, est filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Type de produit Sérum de veau Cosmic, origine néo-zélandaise
Quantité 1 l
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus USDA Inspected