Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Néant
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Descripción
- Améliorez la croissance des cellules
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Especificaciones
Especificaciones
| Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Triple filtration séquentielle, 100 nm |
| Qualité | Caractérisé |
| Traitement | Irradié, (25 à 40 doses) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido