Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
Marque:  Cytiva SH30071.03IR
Code produit. 11306060
Description
Description
  • Améliorez la croissance des cellules
  • Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Fetal Bovine Serum
Stérile
Characterized
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
HyClone™
USDA Inspected
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
États-Unis
500 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm
Irradiated
≤ 25 EU/mL
≤ 25 mg/dl
No
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis) > Irradié ; 500 ml