Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal caractérisé (SVF), origine É-U.
Code produit. 16645735
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy)
Inactivé par chaleur, irradié (30 à 45 kGy)
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradiés
Néant
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 16645735
Marque: Cytiva SH30071.04
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés pour favoriser la croissance et la division fortes des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires.
  • Des tests de traçabilité supplémentaires du sérum de veau fœtal HyClone™ sont réalisés par un collaborateur, Oritain
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm) de taille de pores
  • Chaque lot est soumis à un dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Le SVF caractérisé est dosé pour de nombreux composants, y compris la gamma globuline, le glucose et l’IgG
  • Favorise la croissance et la division fortes des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires
  • Produit à l’aide de la technologie True Pool pour minimiser la variabilité entre les flacons
  • La traçabilité complète remonte à la source d’origine, telle que certifiée par l’Association internationale de l’industrie du sérum (ISIA)
  • Approvisionné aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pays d’origine États-Unis
Forme Sérum
Type de produit Sérum de veau fœtal (SVF)
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Qualité Caractérisé
Traitement Néant
Testé pour Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
Volume (métrique) 1000 mL
Gamme de produits HyClone