Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 5™
Apporte des nutriments de culture cellulaire comme les lipides, les acides aminés, les vitamines et des facteurs de croissance. Le supplément HyClone™ Cell Boost™ 5 est conçu grâce à l’approche de conception des voies métaboliques pour répondre à la demande dans le domaine de la culture cellulaire par lots nourris et de la personnalisation des milieux.
Marque: Cytiva SH30865.01
35.23 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24093" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supplément en poudre (CN-F) Cell Boost 5 sans L-glutamine
- Non stérile
- Défini chimiquement
- Sans composant dérivé d’animaux
- Testé sur différentes lignées cellulaires, notamment les CHO, hybridomes, NS0 et HEK 293
Spécification
Stockage entre 2° et 8°C. | |
Non stérile | |
100 g |
Supplément Cell Boost | |
Applications de biotraitement, de culture cellulaire par lot nourri et de personnalisation des milieux |
Sécurité et traitement
Mention de danger
Informations supplémentaires
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 71.8% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.