Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 3
Supplément par lots nourriciers avec des acides aminés, des vitamines, du glucose et des éléments à l’état de traces pour les cellules d’hybridome et de myélome
131.00€ - 179.00€
Spécification
Type de cellule | Hybridomes, myélomes |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Supplément Cell Boost |
Format | Flacon |
À utiliser avec (application) | Amélioration de la productivité et de la croissance des cellules dans les cultures par lots nourriciers |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16524581
|
Cytiva
SH31115.01 |
500 mL |
131.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16675795
|
Cytiva
SH31115.02 |
1 000 ml |
179.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Chimiquement défini (CD), sans composants d’origine animale (ADCF) et sans protéines
- Prend en charge les cultures par lots nourriciers avec des acides aminés, des vitamines, du glucose et des éléments à l’état de traces
- Développé pour la production de protéines recombinantes avec différentes lignées cellulaires, y compris des lignées cellulaires d’hybridome et de myélome
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication de cultures cellulaires modernes dans les applications de biotraitement et de recherche
- Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
- Disponible en tant que solution d’alimentation liquide prête à l’emploi
Spécification
Hybridomes, myélomes | |
Supplément Cell Boost | |
Amélioration de la productivité et de la croissance des cellules dans les cultures par lots nourriciers |
Liquide | |
Flacon | |
HyClone™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 3