Learn More
Cytiva Sérum de veau supplémenté en fer HyClone™, origine américaine
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Contient du fer supplémentaire afin d’augmenter la transferrine sérique aux niveaux physiologiques.
Marque: Cytiva SH30072.04IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le sérum de veau bovin supplémenté en fer HyClone, provenant des États-Unis, est prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie nourris au lait de substitution, qui produisent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine. Ce sérum est soigneusement supplémenté en fer pour élever les niveaux de transferrine du sérum à des niveaux physiologiques. Après supplémentation, le sérum contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le sérum de veau fœtal (SVF) ou le sérum équin.
Spécification
Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
1000 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Calf Bovine Serum | |
Stérile | |
Gamma Irradiated | |
Oui |