Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™
Code produit. 12310003
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12310003
Marque: Cytiva SH30541.03IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dosages supplémentaires Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Description Gamma Irradiated; 500 mL; Available as quote
Type de produit Bovine Growth Serum
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Traitement Irradié
Testé pour Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui