Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™
Code produit. 11920958
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11920958
Marque: Cytiva SH30541.02HI
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Description Inactivé par la chaleur ; 100 ml ; disponible sur devis
Type de produit Sérum bovin de croissance
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui