Learn More
Cytiva Kit de développement de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
500mL
Description
Favorisez l’expansion et le maintien de cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) non différenciées grâce au kit d’expansion de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches mésenchymateuses humaines non différenciées |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieux de culture de différenciation de cellules souches |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Quantité | 1 000 ml |
| Contenu et stockage | Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière |
| Description | Milieu de base de cellules souches mésenchymateuses |