Learn More
Cytiva Acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™
Click to view available options
Type de produit:
Acides aminés non indispensables
L-glutamine
Conditionnement:
100mL
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires embryonnaires grâce aux acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Concentration | 200 mM |
| Type de produit | L-glutamine |
| Quantité | 100 mL |
| Cellules souches qualifiées | Oui |