Learn More
Cytiva HyClone™ ActiSM Powdered Cell Culture Media
A chemically defined ADCF cell culture medium optimized for high-yield protein production in CHO cell culture processes.
Marque: Cytiva SH31038.01
Description
Le milieu HyClone ActiSM est conçu pour être utilisé en association avec le milieu HyClone ActiPro et les suppléments Cell Boost 7a et Cell Boost 7b. Ce milieu fait partie du système ActiPro de milieux et de suppléments conçus en pensant à l’adaptation et à la production. HyClone ActiSM et le système ActiPro convient à la biofabrication générale avec des lignées cellulaires CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 et CHO-S.
- Formulation ADCF définie chimiquement optimisée pour la production de protéines à haut rendement
- Ne contient pas d’hypoxanthine, de thymidine et de glycine (supplément HAT)
- Recommandé pour la première étape lors de l’adaptation de cellules cultivées dans d’autres milieux de culture cellulaire maigres
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Sans glutamine |
Poudre | |
Poloxamer 188 | |
5 L |