Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire en poudre HyClone™ ActiPro
Code produit. p-7214292
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Code produit. 17205906
Marque: Cytiva SH31037.08
Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés lors de l’utilisation de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
Le milieu de culture cellulaire HyClone ActiPro est disponible sous forme liquide et sous forme de poudre pour les bioprocédés de culture cellulaire. Ce milieu chimiquement défini est destiné à être utilisé en association avec le milieu ActiSM HyClone et les suppléments 7a et 7b Cell Boost.
Les milieux et suppléments ActiPro sont formulés pour la production industrielle de protéines recombinantes, y compris ceux nécessitant des modifications post-traductionnelles complexes et un repliement correct des protéines. En outre, ce système ActiPro conçu pour les milieux et suppléments peut réduire considérablement le temps de production.
  • Rendements élevés démontrés de protéines recombinantes
  • Ne contient pas d’hypoxanthine et de thymidine (supplément HAT)
  • Formulation de milieux ADCF mAb chimiquement définis
  • Milieu de production pour les processus discontinus (de type batch) et discontinus alimentés (de type fed-batch).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité