Learn More
Cytiva™ HyClone™ ActiPro™ Cell Culture Media
Description
Le™ milieu™ de culture cellulaire HyClone ActiPro a été formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans des processus utilisant des lignées cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO). Le milieu de culture est chimiquement défini, exempt de composants d’origine animale (ADCF) et optimisé pour l’expression et la production de protéines à haut rendement dans des processus de culture cellulaire par lots ou par lots alimentés par des cellules CHO.
- Rendements élevés démontrés de protéines recombinantes
- Ne contient pas d’hypoxanthine et de thymidine (supplément HAT)
- Formulation de milieux ADCF mAb chimiquement définis
- Milieu de production pour les processus discontinus (de type batch) et discontinus alimentés (de type fed-batch).
Le™ milieu™ de culture cellulaire HyClone ActiPro est disponible sous forme liquide et sous forme de poudre pour les bioprocédés de culture cellulaire. Ce milieu chimiquement défini est destiné à être utilisé en association avec™ le™ milieu ActiSM HyClone et™ les suppléments 7a et 7™b Cell Boost. Les™ milieux et suppléments ActiPro sont formulés pour la production industrielle de protéines recombinantes, y compris ceux nécessitant des modifications post-traductionnelles complexes et un repliement correct des protéines. En outre, ce système ActiPro™ conçu pour les milieux et suppléments peut réduire considérablement le temps de production.
Le système ActiPro™ est adapté à la bioproduction de cultures cellulaires générales avec des lignées de cellules CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44, et CHO-S. Les milieux de culture cellulaire et les suppléments ActiPro™ ont été conçus pour l’adaptation et la production de protéines CHO. Les milieux et suppléments ActiPro™ sont des formulations équilibrées d’acides aminés, de vitamines, de sels, d’oligo-éléments et d’autres composants, répondant aux besoins métaboliques des cellules CHO en production. Le système de culture cellulaire ne contient pas de peptides, d’hydrolysats, de rouge de phénol, de 2-mercaptoéthanol ou de facteurs de croissance tels que l’insuline, afin de garantir la cohérence d’un lot à l’autre et d’accroître l’efficacité des bioprocédés de culture cellulaire. Pour les cellules CHO à croissance rapide qui consomment beaucoup de carbone, une supplémentation en glucose est nécessaire.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | CHO |
| Type de cellule | CHO |
| Classification | Production de protéine |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieux de culture cellulaire |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
| Avec additifs | Poloxamère 188 |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans thymidine, Sans hypoxanthine |
| Gamme de produits | HyClone ActiPro |
| Afficher plus |