Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
Marque: Cytiva SH31029.06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de culture cellulaire en poudre ActiCHO SM est défini chimiquement, contenant du poloxamère 188, sans insuline ni L-glutamine.
- Exempt d’hydrolysat et de composants dérivés d’animaux (ADCF) Il n’y a pas de protéines, de peptides ou de facteurs de croissance dans le milieu ActiCHO SM.
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Sans glutamine, Sans insuline |
Poudre | |
Poloxamer 188 | |
1 L |