Learn More
Hydroxyde d’hyamine, Fisher BioReagents
Code produit. 11483094
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau Hyamine Hydroxide™
CAS 26248-39-5
Point de fusion -30°C
Couleur Incolore
Densité 0.933g/cm³
Point d’ébullition 65°C
Conditionnement Verre ambré
Formule moléculaire C28H45NO3
Quantité 500 mL
Synonyme hyamine hydroxide, methylbenzethonium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl tolyloxy ethoxy ethyl ammonium hydroxide, benzenemethanaminium, n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-, hydroxide, n-benzyl-n,n-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethanaminium hydroxide, benzenemethanaminium,n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-,hydroxide 9ci, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide
Clé InChI MJAMCTLGWXIKOT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[OH-]
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-[2-[2-[2-méthyl-4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 443.672
CID PubChem 168497
Poids de la formule 443.7
Forme physique Liquide